Tween® 85 (Polysorbate)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
T0547-25G T0547-500G
TCIAT0547-25GEA 140 DKK
TCIAT0547-25G TCIAT0547-500G
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Massefylde: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 315°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779641
CAS-nummer: 9005-70-3
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 83.0 to 105.0