Tween® 80
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
T0546-25G
T0546-500G
TCIAT0546-25GEA
140
DKK
TCIAT0546-25G
TCIAT0546-500G
Tween® 80
Tween® 80
Kogepunkt:
? 100 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –21 °C Massefylde: 1,062 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 295°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00082107 CAS-nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 Merck Index: 14,07582 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Saponification Value | 45.0 to 55.0 |
Water | max. 4.0 % |
Acid Value | max. 2.0 |