Ethylpropionat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0505-25ML P0505-500ML
TCIAP0505-25MLEA 132 DKK
TCIAP0505-25ML TCIAP0505-500ML
Ethylpropionat ≥99.0% (by GC)
Ethylpropionat
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 99°C
Smeltepunkt: –74 °C
Massefylde: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009308
CAS-nummer: 105-37-3
EINECS: 203-291-4
UN nummer: 1195
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&vid=95e2fe73279e9dde51a839b9e4b3e7cfa027f09b&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %