Propionylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0516-25G P0516-500G
TCIAP0516-25GEA 230 DKK
TCIAP0516-25G TCIAP0516-500G
Propionylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Propionylchlorid
Formel: C₃H₅ClO
Kogepunkt: 80°C
Smeltepunkt: –94°C
Massefylde: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 12°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000745
CAS-nummer: 79-03-8
EINECS: 201-170-0
UN nummer: 1815
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07828
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&vid=271e5aa0e0c4384ba8a7326dd4eb5ad8f35cc2d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %