Polyethylen glycol 400
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 400
N0443-25G N0443-500G
TCIAN0443-25GEA 132 DKK
TCIAN0443-25G TCIAN0443-500G
Polyethylen glycol 400
Polyethylen glycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 400 g/mol
Flammepunkt: 224°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 380 to 420