Polyethylen glycol 300
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 300
H0543-25G H0543-500G
TCIAH0543-25GEA 132 DKK
TCIAH0543-25G TCIAH0543-500G
Polyethylen glycol 300
Polyethylen glycol 300
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 300 g/mol
Flammepunkt: 196°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Average molecular weight 290 to 305