Polyethylen glycol 200
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 200, Ethylene glycol polymer average Mn 200
P0840-25G P0840-500G
TCIAP0840-25GEA 132 DKK
TCIAP0840-25G TCIAP0840-500G
Polyethylen glycol 200
Polyethylen glycol 200
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 200 g/mol
Flammepunkt: 171°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01779596
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 14,07568
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Average molecular weight 190 to 210