Pentansyreethylester ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl Pentanoate, Valeric acid ethyl ester
V0004-25ML V0004-500ML
TCIAV0004-25MLEA 132 DKK
TCIAV0004-25ML TCIAV0004-500ML
Pentansyreethylester ≥98.0% (by GC)
Pentansyreethylester
Formel: C₇H₁₄O₂
Kogepunkt: 145°C
Smeltepunkt: –91 °C
Massefylde: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009479
CAS-nummer: 539-82-2
EINECS: 208-726-1
UN nummer: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10042
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %