Valeryl chlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Pentanoyl chloride, Valeroyl chloride
V0010-25ML V0010-500ML V0010-100ML
TCIAV0010-25MLEA 132 DKK
TCIAV0010-25ML TCIAV0010-500ML TCIAV0010-100ML
Valeryl chlorid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Valeryl chlorid
Formel: C₅H₉ClO
Kogepunkt: 126°C
Smeltepunkt: –110°C
Massefylde: 1,016 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 32°C
MDL Number: MFCD00000757
CAS-nummer: 638-29-9
EINECS: 211-330-1
UN nummer: 2502
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&vid=0772b4d6d8d305a7feb2ee1145fffbb3221001de&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %