Pentafluorpropionsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P1125-25G P1125-100G
TCIAP1125-25GEA 870 DKK
TCIAP1125-25G TCIAP1125-100G
Pentafluorpropionsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Pentafluorpropionsyre
Formel: C₃HF₅O₂
Kogepunkt: 98°C
Massefylde: 1,561 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004170
CAS-nummer: 422-64-0
EINECS: 207-021-6
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&vid=395be14e210c15ac9dfcb0a8b47ddab056045bc6&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %