Trimethylborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
B0522-25ML
B0522-500ML
B0522-100ML
TCIAB0522-25MLEA
140
DKK
TCIAB0522-25ML
TCIAB0522-500ML
TCIAB0522-100ML
Trimethylborat ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trimethylborat
Formel:
C₃H₉BO₃ Kogepunkt: 67 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: -29°C Massefylde: 0,915 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: -8°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00008346 CAS-nummer: 121-43-7 EINECS: 204-468-9 UN nummer: 2416 ADR: 3,II Merck Index: 14,09712 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Boric acid | max. 0.5 % |