Triethylborat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0520-25ML B0520-500ML B0520-100ML
TCIAB0520-25MLEA 132 DKK
TCIAB0520-25ML TCIAB0520-500ML TCIAB0520-100ML
Triethylborat ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Triethylborat
Formel: C₆H₁₅BO₃
Molekylvægt: 145.99 g/mol
Kogepunkt: 118°C
Smeltepunkt: –85°C
Flammepunkt: 11°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012846
CAS-nummer: 150-46-9
EINECS: 205-760-9
UN nummer: 1176
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&vid=c7b6e5251e8559cc3d938d80d701ef62910f2a38&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %