Methyltrimethoxysilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0660-25ML M0660-500ML M0660-100ML
TCIAM0660-25MLEA 140 DKK
TCIAM0660-25ML TCIAM0660-500ML TCIAM0660-100ML
Methyltrimethoxysilan ≥98.0% (by GC)
Methyltrimethoxysilane
Formel: C₄H₁₂O₃Si
Kogepunkt: 103°C
Smeltepunkt: 11 °C
Massefylde: 0,955 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 13°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008342
CAS-nummer: 1185-55-3
EINECS: 214-685-0
UN nummer: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&vid=cd6f756bff7c18ebc434d4a779dac9a40ec946fa&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %