Methyltriethoxysilan ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M0451-25ML M0451-500ML
TCIAM0451-25MLEA 132 DKK
TCIAM0451-25ML TCIAM0451-500ML
Methyltriethoxysilan ≥98.0% (by GC)
Methyltriethoxysilane
Formel: C₇H₁₈O₃Si
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –50 °C
Massefylde: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 23°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009066
CAS-nummer: 2031-67-6
EINECS: 217-983-9
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&vid=2c90e7d8c9d82c58793cc0e9f94794090d17d847&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %