Propylformiat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0058-25ML F0058-500ML
TCIAF0058-25MLEA 132 DKK
TCIAF0058-25ML TCIAF0058-500ML
Propylformiat ≥95.0% (by GC)
Propylformiat
Formel: C₄H₈O₂
Kogepunkt: 81°C
Smeltepunkt: –93 °C
Massefylde: 0,906 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 0°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003295
CAS-nummer: 110-74-7
EINECS: 203-798-0
UN nummer: 1281
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07858
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&vid=3285fd419627d62cdd2fc384892d863903368efc&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %