Formamid ≥98.5% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Carbamaldehyde
F0045-25G F0045-500G
TCIAF0045-25GEA 148 DKK
TCIAF0045-25G TCIAF0045-500G
Formamid ≥98.5% (by GC)
Formamid
Formel: HCONH₂
Molekylvægt: 45.04 g/mol
Kogepunkt: 210
Smeltepunkt: 2
Flammepunkt: 175°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007941
CAS-nummer: 75-12-7
EINECS: 200-842-0
Merck Index: 14,04237
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&vid=ec1940a52987b31e968a5c09d76e491c7bb9d579&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %