Isobutylformiat ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
F0055-25ML F0055-500ML
TCIAF0055-25MLEA 132 DKK
TCIAF0055-25ML TCIAF0055-500ML
Isobutylformiat ≥95.0% (by GC)
Isobutylformiat
Formel: C₅H₁₀O₂
Kogepunkt: 98°C
Smeltepunkt: –96 °C
Massefylde: 0,90495 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 10°C
MDL Number: MFCD00003293
CAS-nummer: 542-55-2
EINECS: 208-818-1
UN nummer: 2393
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&vid=19a716bf34380e579f153a577ddac7214977c282&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %