Natriummethanolat 96,0 Titrimetric
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Sodium methylate, Sodium methanolate
S0485-100G S0485-500G
TCIAS0485-100GEA 181 DKK
TCIAS0485-100G TCIAS0485-500G
Natriummethanolat 96,0 Titrimetric
Natriummethanolat
Formel: CH₃NaO
Molekylvægt: 54.02 g/mol
Smeltepunkt: 127
MDL Number: MFCD00012179
CAS-nummer: 124-41-4
EINECS: 204-699-5
UN nummer: 1431
ADR: 4.2 II
Merck Index: 14,08643
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&vid=fd649e48f6dc6c0f0d0356257723be954da778fd&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %