Pentafluorthiophenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3,4,5,6-Pentafluorothiophenol, Pentafluorophenyl mercaptan, Pentafluorobenzenethiol, Mercaptopentafluorobenzene
P0861-25G P0861-5G
TCIAP0861-25GEA 1500 DKK
TCIAP0861-25G TCIAP0861-5G
Pentafluorthiophenol ≥98.0% (by GC)
Pentafluorthiophenol
Formel: C₆HF₅S
Kogepunkt: 143°C
Smeltepunkt: –24°C
Massefylde: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 51°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00004828
CAS-nummer: 771-62-0
EINECS: 212-236-3
UN nummer: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&vid=52f570646f2058a33ef88954e6f19761c9a0e073&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %