Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
46661.G1 46661.G5 46661.G9
46661.G1EA 1660 DKK
46661.G1 46661.G5 46661.G9
Indium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, annealed, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Indium
Formel: In
Molekylvægt: 114.82 g/mol
Kogepunkt: 2000
Smeltepunkt: 156
Massefylde: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00134048
CAS-nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971