Heptafluorsmørsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
H0024-100G H0024-25G
TCIAH0024-100GEA 2200 DKK
TCIAH0024-100G TCIAH0024-25G
Heptafluorsmørsyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Heptafluorsmørsyre
Formel: C₄HF₇O₂
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: -20°C
Massefylde: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004171
CAS-nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&vid=8336b146ac222f7aa429e0b250ed8fb623a9e298&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %