Brommethylacetat 95%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
H56755.06
H56755.09
H56755.06EA
3570
DKK
H56755.06
H56755.09
Brommethylacetat 95%
Brommethylacetat
Purity: 95%
CAS No.: 590-97-6
Molecular Formula: C3H5BrO2
Formula Weight: 152.98
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 57°(135°F)
Boiling Point: 130-133°
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000170
Formel:
H₃CCOOCH₂Br Molekylvægt: 152.98 g/mol Kogepunkt: 130…133 °C Massefylde: 1.56 Flammepunkt: 57 °C (135 °F) Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00000170 CAS-nummer: 590-97-6 EINECS: 209-696-2 UN nummer: 3272 |