Dibutyl oxalat ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
O0077-25ML O0077-500ML
TCIAO0077-25MLEA 132 DKK
TCIAO0077-25ML TCIAO0077-500ML
Dibutyl oxalat ≥99.0% (by GC)
Dibutyl oxalat
Formel: C₁₀H₁₈O₄
Kogepunkt: 246°C
Smeltepunkt: –29°C
Massefylde: 1,0099 g/cm³ (0 °C)
Flammepunkt: 122°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009442
CAS-nummer: 2050-60-4
EINECS: 218-092-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&vid=f5df34b33dfb5687fcfb37123164dbcd717f6bdb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %