Trichloracetonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
T0372-25G
T0372-500G
T0372-100G
TCIAT0372-25GEA
156
DKK
TCIAT0372-25G
TCIAT0372-500G
TCIAT0372-100G
Trichloracetonitril ≥98.0% (by GC)
Trichloracetonitril
Formel:
C₂Cl₃N Kogepunkt: 85°C Smeltepunkt: –44 °C Massefylde: 1,44 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 195°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001842 CAS-nummer: 545-06-2 EINECS: 208-885-7 UN nummer: 3276 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,09628 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |