Dimethylmaleat ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M0012-25ML M0012-500ML
TCIAM0012-25MLEA 140 DKK
TCIAM0012-25ML TCIAM0012-500ML
Dimethylmaleat ≥97.0% (by GC)
Dimethylmaleat
Formel: C₆H₈O₄
Kogepunkt: 205°C
Smeltepunkt: -19°C
Massefylde: 1,153 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 103°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008459
CAS-nummer: 624-48-6
EINECS: 210-848-5
UN nummer: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&vid=c677d2d94d8896a9307229978d76314e6531d906&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %