Linolsyre ≥85.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (9Z,12Z)-Octadeca-9,12-dienoic acid, cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid
L0053-25ML L0053-500ML L0053-100ML
TCIAL0053-25MLEA 370 DKK
TCIAL0053-25ML TCIAL0053-500ML TCIAL0053-100ML
Linolsyre ≥85.0% (by GC)
Linolsyre
Formel: C₁₈H₃₂O₂
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: -5°C
Massefylde: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00064241
CAS-nummer: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,05505
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&vid=a66d9e648cd43c4d6b4ff297da6c9da82fdb1586&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 85.0 %