6-Methylindol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methyl-1H-indole
M1430-1G M1430-5G
TCIAM1430-1GEA 600 DKK
TCIAM1430-1G TCIAM1430-5G
6-Methylindol ≥98.0% (by GC)
6-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 260
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005682
CAS-nummer: 3420-02-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&vid=714f7a434d524f0e4886f35de7dfa70645049f61&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point gt. 25.0 to 29.0 deg-C