5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
H0687-25ML H0687-5ML
TCIAH0687-25MLEA 1810 DKK
TCIAH0687-25ML TCIAH0687-5ML
5-Hexyn-1-ol ≥95.0% (by GC)
5-Hexyn-1-ol
Formel: C₆H₁₀O
Kogepunkt: 75°C
Flammepunkt: 70°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002980
CAS-nummer: 928-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&vid=deb2559bf84ebebf3c0d74a23911b56828291fc0&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %