5-Methylindol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Methyl-1H-indole
M0348-1G M0348-5G
TCIAM0348-1GEA 222 DKK
TCIAM0348-1G TCIAM0348-5G
5-Methylindol ≥99.0% (by GC)
5-Methylindole
Formel: C₉H₉N
Molekylvægt: 131.18 g/mol
Kogepunkt: 100°C
Smeltepunkt: 60
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005680
CAS-nummer: 614-96-0
EINECS: 210-400-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&vid=766616918ca8191c9d7b6c9e5f2e7907961a4cc1&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency