5-Hexynoic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
H0882-25G H0882-5G
TCIAH0882-25GEA 2290 DKK
TCIAH0882-25G TCIAH0882-5G
5-Hexynoic acid ≥96.0% (by GC, titration analysis)
5-Hexynoic acid
Formel: C₆H₈O₂
Kogepunkt: 124°C
Smeltepunkt: 41 °C
Massefylde: 1,0372 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00066346
CAS-nummer: 53293-00-8
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&vid=fedb1284951b43397b5539bd448dc62a7dcdb644&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %