5-Brompyrimidin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B2229-25G B2229-5G
TCIAB2229-25GEA 1600 DKK
TCIAB2229-25G TCIAB2229-5G
5-Brompyrimidin ≥98.0% (by GC)
5-Bromopyrimidine
Formel: C₄H₃BrN₂
Kogepunkt: 168°C
Smeltepunkt: 75…76 °C
MDL Number: MFCD00006117
CAS-nummer: 4595-59-9
EINECS: 224-992-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8738b399a64a6c604ca27362b0873becc7a8f41&vid=d8738b399a64a6c604ca27362b0873becc7a8f41&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 72.0 to 76.0 deg-C