4-Methylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0445-25ML P0445-500ML
TCIAP0445-25MLEA 247 DKK
TCIAP0445-25ML TCIAP0445-500ML
4-Methylpiperidin ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Methylpiperidin
Formel: C₆H₁₃N
Molekylvægt: 99.18 g/mol
Kogepunkt: 127°C
Smeltepunkt: -4
Flammepunkt: 9°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006005
CAS-nummer: 626-58-4
EINECS: 210-954-1
UN nummer: 1993
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&vid=21546175ebbda609cc97781cfc54b275f6212549&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %