(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (±)-Methyl isobutyl carbinol
M0386-25ML M0386-500ML
TCIAM0386-25MLEA 132 DKK
TCIAM0386-25ML TCIAM0386-500ML
(±)-4-Methyl-2-pentanol ≥98.0% (by GC)
(±)-4-Methyl-2-pentanol
Formel: C₆H₁₄O
Molekylvægt: 102.18 g/mol
Kogepunkt: 132°C
Smeltepunkt: –90°C
Flammepunkt: 43°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004550
CAS-nummer: 108-11-2
EINECS: 203-551-7
UN nummer: 2053
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&vid=0e7725cef1d9497ed2cdd7b577628569163da73c&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid