3-Buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B0236-10ML B0236-25ML B0236-500ML
TCIAB0236-10MLEA 337 DKK
TCIAB0236-10ML TCIAB0236-25ML TCIAB0236-500ML
3-Buten-1-ol ≥98.0% (by GC)
3-Buten-1-ol
Formel: C₄H₈O
MDL Number: MFCD00002959
CAS-nummer: 627-27-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&vid=c1fe53d9af2cfbad5a64c087687323f8957b76e4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %