4-Fluorbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Fluorobenzoyl chloride
F0213-25G F0213-500G F0213-100G
TCIAF0213-25GEA 173 DKK
TCIAF0213-25G TCIAF0213-500G TCIAF0213-100G
4-Fluorbenzoylchlorid ≥97.0% (by titrimetric analysis)
4-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 193°C
Smeltepunkt: 9 °C
Massefylde: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000684
CAS-nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&vid=ac778407ad243011fce6218904b88ea3773521a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %