4-Chlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
C0141-25G C0141-500G C0141-100G
TCIAC0141-25GEA 132 DKK
TCIAC0141-25G TCIAC0141-500G TCIAC0141-100G
4-Chlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 222°C
Smeltepunkt: 14…15 °C
Massefylde: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 118°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000686
CAS-nummer: 122-01-0
EINECS: 204-515-3
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&vid=a5bdce95f35dfe4f54920f0b7a6c087c5191b7ee&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %