4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A1013-25G
A1013-5G
TCIAA1013-25GEA
1790
DKK
TCIAA1013-25G
TCIAA1013-5G
4-Aminobutan-1-ol ≥98.0% (by GC)
4-Aminobutan-1-ol
Formel:
C₄H₁₁NO Kogepunkt: 206°C Smeltepunkt: 16…18 °C Massefylde: 0,967 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 108°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008230 CAS-nummer: 13325-10-5 EINECS: 236-364-4 UN nummer: 2735 ADR: 8,II |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |