(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: DL-3-Methyl-2-butanol
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 148 DKK
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
(±)-3-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 112°C
Smeltepunkt: -117
Flammepunkt: 39°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004527
CAS-nummer: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN nummer: 1105
Merck Index: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %