3-Methyl-1-butanol ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 156 DKK
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
3-Methyl-1-butanol ≥99.0% (by GC)
Isoamyl alcohol
Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 132°C
Smeltepunkt: -117
Flammepunkt: 46°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %