Methyl3-mercaptopropionat ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
M1434-25G
M1434-500G
TCIAM1434-25GEA
345
DKK
TCIAM1434-25G
TCIAM1434-500G
Methyl3-mercaptopropionat ≥98.0% (by GC)
Methyl3-mercaptopropionat
Formel:
C₄H₈O₂S Kogepunkt: 54 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –60 °C Massefylde: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 64°C |
MDL Number:
MFCD00004895 CAS-nummer: 2935-90-2 EINECS: 220-912-4 UN nummer: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |