Propargylalkohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 353 DKK
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Propargylalkohol ≥98.0% (by GC)
Propargylalkohol
Formel: C₃H₄O
Kogepunkt: 113°C
Smeltepunkt: -52°C
Massefylde: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 33°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00002912
CAS-nummer: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN nummer: 2929
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %