3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chlorotetrafluoropyridine
C1549-25G C1549-5G
TCIAC1549-25GEA 887 DKK
TCIAC1549-25G TCIAC1549-5G
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-2,4,5,6-tetrafluorpyridin
Formel: C₅ClF₄N
Molekylvægt: 185.51 g/mol
Kogepunkt: 71°C
MDL Number: MFCD00010624
CAS-nummer: 1735-84-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&vid=851df90a532305337d9ffdf0d3bde3e4ed2b5958&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %