2-Methyl-2-propanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Butylalkohol
B0706-25ML B0706-500ML
TCIAB0706-25MLEA 140 DKK
TCIAB0706-25ML TCIAB0706-500ML
2-Methyl-2-propanol 99,0 GC_ASSAY_METHOD
tert-Butanol
Formel: (CH₃)₃COH
Molekylvægt: 74.12 g/mol
Kogepunkt: 82°C
Smeltepunkt: 25.3
Flammepunkt: 11°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004464
CAS-nummer: 75-65-0
EINECS: 200-889-7
UN nummer: 1120
ADR: 3 II
Merck Index: 14,01542
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&vid=28f5aa2b3070472cbde2f95a3591455aeea52615&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency