2-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: tert-Pentylalkohol
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 140 DKK
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Methyl-2-butanol ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-2-butanol
Formel: C₅H₁₂O
Molekylvægt: 88.15 g/mol
Kogepunkt: 102°C
Smeltepunkt: –8°C
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004478
CAS-nummer: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
UN nummer: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %