Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Methylglykol
Stabilization: stabiliseret med BHT/Ionol
M0111-25ML M0111-500ML
TCIAM0111-25MLEA 140 DKK
TCIAM0111-25ML TCIAM0111-500ML
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol) ≥99.0% (by GC) stabilised
Ethylenglycolmonomethylether (2-Methoxyethanol)
Formel: C₃H₈O₂
Kogepunkt: 124°C
Smeltepunkt: –85°C
Massefylde: 0,964 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 41°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002867
CAS-nummer: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
UN nummer: 1188
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&vid=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %