2-Fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Fluorobenzoyl chloride
F0195-25G F0195-500G F0195-100G
TCIAF0195-25GEA 156 DKK
TCIAF0195-25G TCIAF0195-500G TCIAF0195-100G
2-Fluorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Fluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClFO
Kogepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Massefylde: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 82°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000656
CAS-nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&vid=e31175a4a574e00c34f80bcc90aeebadcc7cd544&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %