2-Ethyl-1-hexen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
E0124-10ML E0124-25ML
TCIAE0124-10MLEA 862 DKK
TCIAE0124-10ML TCIAE0124-25ML
2-Ethyl-1-hexen ≥95.0% (by GC)
2-Ethyl-1-hexene
Formel: C₈H₁₆
Kogepunkt: 120°C
Smeltepunkt: –109 °C
Massefylde: 0,727 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00027242
CAS-nummer: 1632-16-2
EINECS: 216-636-9
UN nummer: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&vid=b1c95223474fde26eeb93b931b4db38f6390683d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %