2-Chlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: o-Chlorobenzoyl chloride
C0140-25ML C0140-500ML C0140-100ML
TCIAC0140-25MLEA 140 DKK
TCIAC0140-25ML TCIAC0140-500ML TCIAC0140-100ML
2-Chlorbenzoylchlorid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-Chlorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₄Cl₂O
Kogepunkt: 230°C
Smeltepunkt: –4 °C
Massefylde: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 124°C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000660
CAS-nummer: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&vid=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %