2-Bromethanol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
B0590-25G B0590-500G B0590-100G
TCIAB0590-25GEA 132 DKK
TCIAB0590-25G TCIAB0590-500G TCIAB0590-100G
2-Bromethanol ≥95.0% (by GC)
2-Bromoethanol
Formel: BrH₂CCH₂OH
Kogepunkt: 149 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –80 °C
Massefylde: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 40 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00002827
CAS-nummer: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
UN nummer: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&vid=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %