Ethanolamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
2-Aminoethanol
A0297-500G
A0297-25G
TCIAA0297-500GEA
165
DKK
TCIAA0297-500G
TCIAA0297-25G
Ethanolamin ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molekylvægt: 61.08 g/mol Kogepunkt: 170°C Smeltepunkt: 10.5 Flammepunkt: 93°C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008183 CAS-nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN nummer: 2491 ADR: 8 III Merck Index: 14,03727 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |